Kluczowe dokumenty
SAB1404121
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NFATC2, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2A4, ascites fluid
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2A4, monoclonal
masa cząsteczkowa
antigen ~38.21 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NFATC2(4773)
Opis ogólny
Gen ten należy do rodziny czynnika jądrowego aktywowanych limfocytów T (NFAT). Produktem tego genu jest białko wiążące DNA z regionem homologii REL (RHR) i regionem homologii NFAT (NHR). Białko to jest obecne w cytozolu i przemieszcza się do jądra dopiero po stymulacji receptora limfocytów T (TCR), gdzie staje się członkiem kompleksu transkrypcyjnego czynników jądrowych aktywowanych limfocytów T. Kompleks ten odgrywa kluczową rolę w indukcji indukowanego nowotworu. Kompleks ten odgrywa kluczową rolę w indukowaniu transkrypcji genów podczas odpowiedzi immunologicznej. Scharakteryzowano alternatywne warianty splicingu transkrypcyjnego, kodujące różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
NFATC2 (NP_036472, 812 a.a. ~ 921 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
HYSPTNQQLRCGSHQEFQHIMYCENFAPGTTRPGPPPVSQGQRLSPGSYPTVIQQNATSQRAAKNGPPVSDQKEVLPAGVTIKQEQNLDQTYLDDELIDTRLSWIQNIL
Postać fizyczna
Clear solution
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)