Kluczowe dokumenty
SAB1404090
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MTF1 antibody produced in mouse
clone 2C12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MGC23036, MTF-1, ZRF
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2C12, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37.11 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MTF1(4520)
Opis ogólny
Gen ten koduje czynnik transkrypcyjny, który indukuje ekspresję metalotionein i innych genów zaangażowanych w homeostazę metali w odpowiedzi na metale ciężkie, takie jak kadm, cynk, miedź i srebro. Białko jest nukleocytoplazmatycznym białkiem wahadłowym, które gromadzi się w jądrze po ekspozycji na metale ciężkie i wiąże się z promotorami zawierającymi element reagujący na metal (MRE). (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
MTF1 (NP_005946, 41 a.a. ~ 140 a.a.) częściowe białko rekombinowane z tagiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
GTVYDRTTVLIEQDPGTLEDEDDDGQCGEHLPFLVGGEEGFHLIDHEAMSQGYVQHIISPDQIHLTINPGSTPMPRNIEGATLTLQSECPETKRKEVKRY
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)