Key Documents
SAB1403894
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GTF2H1, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 4B9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
BTF2, TFB1, TFIIH
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4B9, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37.11 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GTF2H1(2965)
Immunogen
GTF2H1 (NP_005307, 449 a.a. ~ 548 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
INQMVPNDIQSELKHLYVAVGELLRHFWSCFPVNTPFLEEKVVKMKSNLERFQVTKLCPFQEKIRRQYLSTNLVSHIEEMLQTAYNKLHTWQSRRLMKKT
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jong Woo Lee et al.
PloS one, 10(4), e0122628-e0122628 (2015-04-22)
Lung adenocarcinoma, the most common subtype of lung cancer, is the leading cause of cancer death worldwide. Despite attempts for the treatment of lung cancer which have been accumulating, promising new therapies are still needed. Here, we found that cyclic-AMP