SAB1403711
Monoclonal Anti-CTH antibody produced in mouse
clone S51, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MGC9471
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
S51, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~70.66 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CTH(1491)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Sequence
MQEKDASSQGFLPHFQHFATQAIHVGQDPEQWTSRAVVPPISLSTTFKQGAPGQHSGFEYSRSGNPTRNCLEKAVAALDGAKYCLAFASGLAATVTITHLLKAGDQIICMDDVYGGTNRYFRQVASEFGLKISFVDCSKIKLLEAAITPETKLVWIETPTNPTQKVIDIEGCAHIVHKHGDIILVVDNTFMSPYFQRPLALGADISMYSATKYMNGRSDVVMGLVSVNCESLHNRLRFLQNSLGAVPSPIDCYLCNRGLKTLHVRMEKHFKNGMAVAQFLESNPWVEKVIYPGLPSHPQHELVKRQCTGCTGMVTFYIKGTLQHAEIFLKNLKLFTLAESLGGFESLAELPAIMTHASVLKNDRDVLGISDTLIRLSVGLEDEEDLLEDLDQALKAAHPPSGSHS
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1