Kluczowe dokumenty
SAB1403559
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-AQP8 antibody produced in mouse
clone 1F8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1F8, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~54.16 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... AQP8(343)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Akwaporyna 8 (AQP8) jest białkiem kanału wodnego. Akwaporyny to rodzina małych integralnych białek błonowych związanych z głównym białkiem wewnętrznym (MIP lub AQP0). Aquaporin 8 mRNA występuje w trzustce i okrężnicy, ale nie w innych tkankach. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
AQP8 (AAH40630, 1 a.a. ~ 255 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MCEPEFGNDKAREPSVGGRWRVSWYERFVQPCLVELLGSALFIFIGCLSVIENGTDTGLLQPALAHGLALGLVIATLGNISGGHFNPAVSLAAMLIGGLNLVMLLPYWVSQLLGMLGAALAKAVSPEERFWNASGAAFVTVQEQGQVAGALVAEIILTTLLALAVCMGAINEKTKGPLAPFSIGFAVTVDILAGGPVSGGCMNPARAFGPAVVANHWNFHWIYWLGPLLAGLVGLIRCFIGDGKTRLILKAR
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dieanira Erudaitius et al.
PloS one, 12(1), e0170442-e0170442 (2017-01-21)
Cancer cell toxicity to therapeutic H2O2 varies widely depending on cell type. Interestingly, it has been observed that different cancer cell types have varying peroxiporin expression. We hypothesize that variation in peroxiporin expression can alter cell susceptibility to therapeutic H2O2