Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB1403557
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-BIRC4 antibody produced in mouse
clone 1F4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
API3, BIRC4, ILP1, MIHA, XLP2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1F4, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... XIAP(331)
Opis ogólny
The protein encoded by this gene is a member of a family of proteins which inhibit apoptosis through binding to tumor necrosis factor receptor-associated factors TRAF1 and TRAF2. This protein inhibits apoptosis induced by menadione, a potent inducer of free radicals, and ICE. It also inhibits at least two members of the caspase family of cell-death proteases, caspase-3 and caspase-7. (provided by RefSeq)
Immunogen
BIRC4 (AAH32729, 51 a.a. ~ 150 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
GFLYTGEGDTVRCFSCHAAVDRWQYGDSAVGRHRKVSPNCRFINGFYLENSATQSTNSGIQNGQYKVENYLGSRDHFALDRPSETHADYLLRTGQVVDIS
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)