Kluczowe dokumenty
SAB1403383
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-COLEC12 antibody produced in mouse
clone 4A7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CLP1, NSR2, SCARA4, SRCL
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4A7, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37.11 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... COLEC12(81035)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny selektyn C, białek posiadających sekwencje podobne do kolagenu i domeny rozpoznające węglowodany. Białko to jest receptorem zmiatającym, glikoproteiną powierzchniową komórki, która może wiązać się z antygenami węglowodanowymi na mikroorganizmach, ułatwiając ich rozpoznawanie i usuwanie. Ponadto receptory te mogą rozpoznawać utlenione fosfolipidy, dzięki czemu mogą również uczestniczyć w usuwaniu komórek uszkodzonych oksydacyjnie lub apoptotycznych. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
COLEC12 (AAH60789, 101 a.a. ~ 200 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
AISTNSELSTFRSDILDLRQQLREITEKTSKNKDTLEKLQASGDALVDRQSQLKETLENNSFLITTVNKTLQAYNGYVTNLQQDTSVLQGNLQNQMYSHN
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)