Key Documents
SAB1403066
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CDIPT antibody produced in mouse
clone 1F8, ascites fluid
Synonim(y):
MGC1328, PIS, PIS1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1F8, monoclonal
masa cząsteczkowa
antigen ~49.54 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgMκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CDIPT(10423)
Opis ogólny
Phosphatidylinositol breakdown products are ubiquitous second messengers that function downstream of many G protein-coupled receptors and tyrosine kinases regulating cell growth, calcium metabolism, and protein kinase C activity. Two enzymes, CDP-diacylglycerol synthase and phosphatidylinositol synthase, are involved in the biosynthesis of phosphatidylinositol. Phosphatidylinositol synthase, a member of the CDP-alcohol phosphatidyl transferase class-I family, is an integral membrane protein found on the cytoplasmic side of the endoplasmic reticulum and the Golgi apparatus. (provided by RefSeq)
Immunogen
CDIPT (AAH01444, 1 a.a. ~ 213 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MPDENIFLFVPNLIGYARIVFAIISFYFMPCCPLTASSFYLLSGLLDAFDGHAARALNQGTRFGAMLDMLTDRCSTMCLLVNLALLYPGATLFFQISMSLDVASHWLHLHSSVVRGSESHKMIDLSGNPVLRIYYTSRPALFTLCAGNELFYCLLYLFHFSEGPLVGSVGLFRMGLWVTAPIALLKSLISVIHLITAARNMAALDAADRAKKK
Postać fizyczna
Clear solution
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1