Kluczowe dokumenty
SAB1402975
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ST8SIA4 antibody produced in mouse
clone 1H5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MGC34450, MGC61459, PST, PST1, SIAT8D, ST8SIA-IV
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1H5, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~44.59 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ST8SIA4(7903)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen katalizuje polikondensację kwasu sialowego związanego z alfa-2,8, wymaganego do syntezy kwasu polisialowego, modulatora właściwości adhezyjnych cząsteczki adhezji komórek nerwowych (NCAM1). Kodowane białko, które jest członkiem rodziny glikozylotransferaz 29, jest białkiem błonowym typu II, które może być obecne w aparacie Golgiego. Dla tego genu znaleziono dwa warianty transkryptu kodujące różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
ST8SIA4 (AAH27866, 1 a.a. ~ 168 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MRSIRKKWTICTISLLIFYKTKEIARTEEHQETQLIGDGELSLSRSLVNSSDKIIRKAGSSIFQHNVEGWKINSSLVLEIRKNILRFLDAERDVSVKSSFKPGDVIHYVLDRRRTLNISHDLHSLPEVSPMKNRRFKTCAVVGNSGILLDSECGKEIDSHNFVIR
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)