Kluczowe dokumenty
SAB1402931
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SSTR1, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 1F7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
SRIF-2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1F7, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~32.6 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SSTR1(6751)
Opis ogólny
Somatostatin acts at many sites to inhibit the release of many hormones and other secretory proteins. The biological effects of somatostatin are probably mediated by a family of G protein-coupled receptors that are expressed in a tissue-specific manner. The encoded protein is a member of the superfamily of somatostatin receptors having seven transmembrane segments, and is expressed in highest levels in jejunum and stomach. (provided by RefSeq)
Immunogen
SSTR1 (AAH35618, 1 a.a. ~ 60 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MFPNGTASSPSSSPSPSPGSCGEGGGSRGPGAGAADGMEEPGRNASQNGTLSEGQGSAIL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1