Kluczowe dokumenty
SAB1402843
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MGAT1, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2G4, ascites fluid
Synonim(y):
GLCNAC-TI, GLCT1, GLYT1, GNT-1, GNT-I, MGAT
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2G4, monoclonal
masa cząsteczkowa
antigen ~36.89 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgMκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MGAT1(4245)
Opis ogólny
Uważa się, że istnieje ponad 100 różnych glikozylotransferaz zaangażowanych w syntezę oligosacharydów związanych z białkami i lipidami. UDP-N-acetyloglukozamina:alfa-3-D-mannozyd beta-1,2-N-acetyloglukozaminylotransferaza I jest enzymem środkowego Golgiego niezbędnym do syntezy hybrydowych i złożonych N-glikanów. Białko, kodowane przez pojedynczy ekson, wykazuje typowe cechy białka transbłonowego typu II. Uważa się, że białko to jest niezbędne do prawidłowej embriogenezy. Dla tego genu znaleziono kilka wariantów kodujących to samo białko. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
MGAT1 (NP_002397, 348 a.a. ~ 445 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
YLQREAYDRDFLARVYGAPQLQVEKVRTNDRKELGEVRVQYTGRDSFKAFAKALGVMDDLKSGVPRAGYRGIVTFQFRGRRVHLAPPLTWEGYDPSWN
Postać fizyczna
Clear solution
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)