Kluczowe dokumenty
SAB1402752
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-DMP1 antibody produced in mouse
clone 1D4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
DMP-1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1D4, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~38.21 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DMP1(1758)
Opis ogólny
Kwaśna fosfoproteina macierzy zębiny jest białkiem macierzy zewnątrzkomórkowej i członkiem rodziny małych glikoprotein wiążących ligand N integryny. Białko to, które ma kluczowe znaczenie dla prawidłowej mineralizacji kości i zębiny, jest obecne w różnych komórkach kości i tkanek zęba. Białko zawiera dużą liczbę domen kwasowych, wiele miejsc fosforylacji, funkcjonalną sekwencję przyłączania komórek arg-gly-asp oraz domenę wiążącą DNA. W niezróżnicowanych osteoblastach jest to głównie białko jądrowe, które reguluje ekspresję genów specyficznych dla osteoblastów. Podczas dojrzewania osteoblastów białko ulega fosforylacji i jest eksportowane do macierzy zewnątrzkomórkowej, gdzie koordynuje tworzenie zmineralizowanej macierzy. Wiadomo, że mutacje w tym genie powodują autosomalną recesywną hipofosfatemię, chorobę objawiającą się krzywicą i osteomalacją. Struktura genu jest zachowana u ssaków. Dla tego genu opisano dwa warianty transkryptu kodujące różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
DMP1 (NP_004398.1, 221 a.a. ~ 330 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
ESIRSERGNSRMNSAGMKSKESGENSEQANTQDSGGSQLLEHPSRKIFRKSRISEEDDRSELDDNNTMEEVKSDSTENSNSRDTGLSQPRRDSKGDSQEDSKENLSQEES
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Taewon Jin et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 62(43), 10468-10474 (2014-10-07)
Adiponectin, an adipokine, has been described as showing physiological benefits against obesity-related malfunctions and vascular dysfunction. Several natural compounds that promote the expression and secretion of adipokines in adipocytes could be useful for treating metabolic disorders. This study investigated the