Kluczowe dokumenty
SAB1402749
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CYB5R3 antibody produced in mouse
clone 2A9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
B5R, DIA1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
unconjugated
application:
ELISA (c)
ELISA (i)
klon:
2A9, monoclonal
reaktywność gatunkowa:
human
citations:
metody:
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2A9, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~36.67 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CYB5R3(1727)
Opis ogólny
This gene encodes cytochrome b5 reductase, which includes a membrane-bound form in somatic cells (anchored in the endoplasmic reticulum, mitochondrial and other membranes) and a soluble form in erythrocytes. The membrane-bound form exists mainly on the cytoplasmic side of the endoplasmic reticulum and functions in desaturation and elongation of fatty acids, in cholesterol biosynthesis, and in drug metabolism. The erythrocyte form is located in a soluble fraction of circulating erythrocytes and is involved in methemoglobin reduction. The membrane-bound form has both membrane-binding and catalytic domains, while the soluble form has only the catalytic domain. These two forms are resulted from alternative splicing of the gene. Mutations in this gene cause methemoglobinemias. (provided by RefSeq)
Immunogen
CYB5R3 (AAH04821.1, 157 a.a. ~ 252 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
FAIRPDKKSNPIIRTVKSVGMIAGGTGITPMLQVIRAIMKDPDDHTVCHLLFANQTEKDILLRPELEELRNKHSARFKLWYTLDRAPEAWDYGQGF
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)