Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB1402656
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CTHRC1 antibody produced in mouse
clone 1G12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1G12, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~38.21 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CTHRC1(115908)
Opis ogólny
CTHRC1 ulega specyficznej ekspresji w zwapnieniach naczyniowych zmian tętnic szyjnych i może przyczyniać się do przebudowy naczyniowej uszkodzonych tętnic (Pyagay et al., 2005 [PubMed 15618538]).[dostarczony przez OMIM
Immunogen
CTHRC1 (NP_612464, 32 a.a. ~ 141 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
EIPKGKQKAQLRQREVVDLYNGMCLQGPAGVPGRDGSPGANGIPGTPGIPGRDGFKGEKGECLRESFEESWTPNYKQCSWSSLNYGIDLGKIAECTFTKMRSNSALRVLF
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Guang-Hui Wang et al.
Oncology letters, 5(2), 544-548 (2013-02-20)
In our previous study, significantly high expression levels of matrix-remodeling associated 5 (MXRA5) were identified in fresh-cultured colorectal cancer (CRC) tissues compared with their normal adjacent mucosa by differential secretome analysis. Whether MXRA5 is a potential serum biomarker of CRC