Kluczowe dokumenty
SAB1402279
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MXI1, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 1F3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MAD2, MGC43220, MXD2, MXI, bHLHc11
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1F3, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~38.21 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MXI1(4601)
Opis ogólny
Ekspresja genu c-myc, który wytwarza onkogenny czynnik transkrypcyjny, jest ściśle regulowana w normalnych komórkach, ale często ulega deregulacji w ludzkich nowotworach. Białko kodowane przez ten gen jest represorem transkrypcji, który negatywnie reguluje funkcję MYC, a zatem jest potencjalnym supresorem nowotworu. Białko to hamuje aktywność transkrypcyjną MYC poprzez konkurowanie o MAX, inne podstawowe białko helisa-pętla-helisa, które wiąże się z MYC i jest wymagane do jego funkcjonowania. Defekty w tym genie są często wykrywane u pacjentów z nowotworami prostaty. Opisano trzy alternatywnie splicowane transkrypty kodujące różne izoformy. Mogą istnieć dodatkowe alternatywnie splicowane transkrypty, ale produkty tych transkryptów nie zostały zweryfikowane eksperymentalnie. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
MXI1 (NP_001008541.1, 73 a.a. ~ 182 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
LEEAERKSQHQLENLEREQRFLKWRLEQLQGPQEMERIRMDSIGSTISSDRSDSEREEIEVDVESTEFSHGEVDNISTTSISDIDDHSSLPSIGSDEGYSSASVKLSFTS
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)