Kluczowe dokumenty
SAB1402225
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HMGCS2, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 1E9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1E9, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~35.46 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HMGCS2(3158)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Mitochondrial 3-hydroxy-3-methylglutaryl CoA synthase (HMGCS2; EC 2.3.3.10) mediates the first reaction of ketogenesis, a metabolic pathway that provides lipid-derived energy for brain, heart, kidney, and other organs during times of carbohydrate deprivation such as fasting (Robinson and Williamson, 1980 [PubMed 6986618]). Also see cytoplasmic HMG-CoA synthase (HMGCS1; MIM 142940), which mediates an early step in cholesterol synthesis.[supplied by OMIM
Immunogen
HMGCS2 (NP_005509.1, 424 a.a. ~ 508 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
RVSQDAAPGSPLDKLVSSTSDLPKRLASRKCVSPEEFTEIMNQREQFYHKVNFSPPGDTNSLFPGTWYLERVDEQHRRKYARRPV
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)