Kluczowe dokumenty
SAB1402212
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GNRH1, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 4H3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
GNRH, GRH, LHRH, LNRH
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
unconjugated
application:
ELISA (i)
WB
klon:
4H3, monoclonal
reaktywność gatunkowa:
human
citations:
2
metody:
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4H3, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~33.7 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GNRH1(2796)
Immunogen
GNRH1 (NP_000816, 24 a.a. ~ 92 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
QHWSYGLRPGGKRDAENLIDSFQEIVKEVGQLAETQRFECTTHQPRSPLRDLKGALESLIEEETGQKKI
Działania biochem./fizjol.
GNRH (gonadotropin releasing hormone 1) controls the production of follicle-stimulating hormone and luteinizing hormone from pituitary gland. Mutation in the gene is associated with idiopathic hypogonadotropic hypogonadism.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jérôme Bouligand et al.
The New England journal of medicine, 360(26), 2742-2748 (2009-06-19)
We investigated whether mutations in the gene encoding gonadotropin-releasing hormone 1 (GNRH1) might be responsible for idiopathic hypogonadotropic hypogonadism (IHH) in humans. We identified a homozygous GNRH1 frameshift mutation, an insertion of an adenine at nucleotide position 18 (c.18-19insA), in
Estee Stern et al.
The Journal of biological chemistry, 292(23), 9815-9829 (2017-04-08)
Neuroendocrine control of reproduction by brain-secreted pulses of gonadotropin-releasing hormone (GnRH) represents a longstanding puzzle about extracellular signal decoding mechanisms. GnRH regulates the pituitary gonadotropin's follicle-stimulating hormone (FSH) and luteinizing hormone (LH), both of which are heterodimers specified by unique
Isolated familial hypogonadotropic hypogonadism and a GNRH1 mutation.
Bouligand J
The New England Journal of Medicine, 360(26), 2742-2748 (2009)
GNRH1 mutations in patients with idiopathic hypogonadotropic hypogonadism.
Chan YM
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 106(28), 11703-11708 (2009)
Modeling and high-throughput experimental data uncover the mechanisms underlying Fshb gene sensitivity to gonadotropin-releasing hormone pulse frequency.
Stern E
The Journal of Biological Chemistry, 292(23), 9815-9829 (2017)