K002A05HH1
Opticap® XL Capsule Filter
pore size 0.2 μm, cartridge nominal length 5 in. (12.5 cm), filter diam. 4.2 in. (10.7 cm)
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polypropylene filter
polypropylene housing
polypropylene support
silicone seal
Poziom jakości
zgodność regionalna
meets FDA 21 CFR 177-182 (all component materials)
producent / nazwa handlowa
Opticap®
Parametry
max. inlet temp. at 25 °C
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 20 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
długość nominalna kartridża
5 in. (12.5 cm)
device size
5 in.
filter L
8.5 in. (21.6 cm)
śr. filtra
4.2 in. (10.7 cm)
śr. przyłącza doprowadzającego
9/16 in. , hose barb
inlet to outlet width
21.6 cm (8.5 in.)
zanieczyszczenia
≤0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction)
macierz
Clarigard®
wielkość porów
0.2 μm pore size
dopasowywanie
inlet/outlet connection for 14 mm (9/16 in.) hose barb
Opis ogólny
Opakowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
3 autoclave cycles of 30min at 126°C; not in-line steam sterilizable
Komentarz do analizy
Inne uwagi
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer installation section of OPTICAP® XL Capsules and OPTICAP® XLT Capsules user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations
Informacje prawne
Kod klasy składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13