Kluczowe dokumenty
SAB1402143
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD9 antibody produced in mouse
clone 4A2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
5H9, BA2, BTCC-1, DRAP-27, GIG2, MIC3, P24, TSPAN29
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4A2, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~35.35 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD9(928)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do nadrodziny transmembranowych białek 4, znanej również jako rodzina tetraspanin. Większość z tych członków to białka powierzchniowe komórek, które charakteryzują się obecnością czterech domen hydrofobowych. Białka te pośredniczą w transdukcji sygnałów, które odgrywają rolę w regulacji rozwoju, aktywacji, wzrostu i ruchliwości komórek. To kodowane białko jest glikoproteiną powierzchniową komórki, o której wiadomo, że kompleksuje się z integrynami i innymi białkami transbłonowymi z nadrodziny 4. Może modulować adhezję i migrację komórek, a także wywoływać aktywację i agregację płytek krwi. Ponadto białko to wydaje się promować fuzję komórek mięśniowych i wspierać utrzymanie miotuby. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
CD9 (AAH11988, 112 a.a. ~ 195 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
SHKDEVIKEVQEFYKDTYNKLKTKDEPQRETLKAIHYALNCCGLAGGVEQFISDICPKKDVLETFTVKSCPDAIKEVFDNKFHI
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
P J Schuler et al.
Clinical and experimental immunology, 177(2), 531-543 (2014-04-23)
While murine CD4(+) CD39(+) regulatory T cells (T(reg)) co-express CD73 and hydrolyze exogenous (e) adenosine triphosphate (ATP) to immunosuppressive adenosine (ADO), surface co-expression of CD73 on human circulating CD4(+) CD39(+) T(reg) is rare. Therefore, the ability of human T(reg) to
Makiko Ono et al.
Science signaling, 7(332), ra63-ra63 (2014-07-06)
Breast cancer patients often develop metastatic disease years after resection of the primary tumor. The patients are asymptomatic because the disseminated cells appear to become dormant and are undetectable. Because the proliferation of these cells is slowed, dormant cells are
Y Zheng et al.
Human reproduction (Oxford, England), 29(11), 2497-2511 (2014-10-01)
Can human spermatogonia be detected in long-term primary testicular cell cultures using validated, germ cell-specific markers of spermatogonia? Germ cell-specific markers of spermatogonia/spermatogonial stem cells (SSCs) are detected in early (1-2 weeks) but not late (> 6 weeks) primary testicular
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB1402143-100UG4061831644708