Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB1402084
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SLC13A5 antibody produced in mouse
clone 2G4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
DKFZp686E17257, MGC138356, NACT
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2G4, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Gen SLC13A5 (solute carrier family 13 member 5) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 17p13.1. Ulega on silnej ekspresji w błonie plazmatycznej hepatocytów, a także w komórkach jąder i mózgu.
Immunogen
SLC13A5 (NP_808218, 152 a.a. ~ 206 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
VEAILQQMEATSAATEAGLELVDKGKAKELPGSQVIFEGPTLGQQEDQERKRLCK
Działania biochem./fizjol.
SLC13A5 (solute carrier family 13 member 5) jest transporterem cytrynianu sprzężonym z sodem. Jego funkcja obejmuje transport cytrynianu z krwiobiegu do wątroby. Ekspresja tego genu jest zwiększona w otyłości i niealkoholowej stłuszczeniowej chorobie wątroby. Obniżenie poziomu SLC13A5 promuje aktywację AMPK (kinazy białkowej aktywowanej monofosforanem adenozyny) i hamuje ekspresję ACLY (liazy cytrynianowej ATP). Stwierdzono zatem, że SLC13A5 reguluje homeostazę energii i lipidów w raku wątroby, ponieważ gen ten jest związany z syntezą kwasów tłuszczowych i cholesterolu. Mutacja w genie SLC13A5 prowadzi do wczesnego występowania padaczki, opóźnienia rozwoju i dysplazji zębów u dzieci.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Plasma Membrane Na?-Coupled Citrate Transporter (SLC13A5) and Neonatal Epileptic Encephalopathy.
Bhutia YD
Molecules (Basel), 22(3) (2017)
Silencing of solute carrier family 13 member 5 disrupts energy homeostasis and inhibits proliferation of human hepatocarcinoma cells.
Li Z
The Journal of Biological Chemistry, 292(33), 13890-13901 (2017)
Yangzom D Bhutia et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 22(3) (2017-03-08)
SLC13A5 is a Na⁺-coupled transporter for citrate that is expressed in the plasma membrane of specific cell types in the liver, testis, and brain. It is an electrogenic transporter with a Na⁺:citrate
Flipping a citrate switch on liver cancer cells.
Peters JM
The Journal of Biological Chemistry, 292(33), 13902-13903 (2017)
Plasma Membrane xn-Na-zbu-Coupled Citrate Transporter (SLC13A5) and Neonatal Epileptic Encephalopathy
Bhutia YD, et al.
Molecules (Basel), 3-3 (2017)