Key Documents
SAB1401999
Sigma-Aldrich
Anti-TMEM171 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
PRP2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Immunogen
TMEM171 (AAH35310.1, 1 a.a. ~ 323 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSPAAAAEPDGDQQDRHVSKLIFCFFVFGAVLLCVGVLLSIFGFQACQYKPLPDCPMVLKVAGPACAVVGLGAVILARSRAQLQLRAGLQRGQQMDPDRAFICGESRQFAQCLIFGFLFLTSGMLISVLGIWVPGCGSNWAQEPLNETDTGDSEPRMCGFLSLQIMGPLIVLVGLCFFVVAHVKKRNTLNAGQDASEREEGQIQIMEPVQVTVGDSVIIFPPPPPPYFPESSASAVAESPGTNSLLPNENPPSYYSIFNYGTPTSEGAASERDCESIYTISGTNSSSEASHTPHLPSELPPRYEEKENAAATFLPLSSEPSSP