Kluczowe dokumenty
SAB1401810
Sigma-Aldrich
Anti-SLC26A6 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
DKFZp586E1422
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
unconjugated
application:
WB
klon:
polyclonal
reaktywność gatunkowa:
human
citations:
metody:
western blot: 1 μg/mL
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLC26A6(65010)
Opis ogólny
This gene belongs to the solute carrier 26 family, whose members encode anion transporter proteins. This particular family member encodes a protein involved in transporting chloride, oxalate, sulfate and bicarbonate. Several alternatively spliced transcript variants of this gene, encoding distinct isoforms, have been described, but the full-length nature of some of these variants has not been determined. (provided by RefSeq)
Immunogen
SLC26A6 (NP_599025.2, 1 a.a. ~ 758 a.a) full-length human protein.
Sequence
MGLADASGPRDTQALLSATQAMDLRRRDYHMERPLLNQEHLEELGRWGSAPRTHQWRTWLQCSRARAYALLLQHLPVLVWLPRYPVRDWLLGDLLSGLSVAIMQLPQGLAYALLAGLPPVFGLYSSFYPVFIYFLFGTSRHISVGTFAVMSVMVGSVTESLAPQALNDSMINETARDAARVQVASTLSVLVGLFQVGLGLIHFGFVVTYLSEPLVRGYTTAAAVQVFVSQLKYVFGLHLSSHSGPLSLIYTVLEVCWKLPQSKVGTVVTAAVAGVVLVVVKLLNDKLQQQLPMPIPGELLTLIGATGISYGMGLKHRFEVDVVGNIPAGLVPPVAPNTQLFSKLVGSAFTIAVVGFAIAISLGKIFALRHGYRVDSNQELVALGLSNLIGGIFQCFPVSCSMSRSLVQESTGGNSQVAGAISSLFILLIIVKLGELFHDLPKAVLAAIIIVNLKGMLRQLSDMRSLWKANRADLLIWLVTFTATILLNLDLGLVVAVIFSLLLVVVRTQMPHYSVLGQVPDTDIYRDVAEYSEAKEVRGVKVFRSSATVYFANAEFYSDALKQRCGVDVDFLISQKKKLLKKQEQLKLKQLQKEEKLRKQAASPKGASVSINVNTSLEDMRSNNVEDCKMMVSSGDKMEDATANGQEDSKAPDGSTLKALGLPQPDFHSLILDLGALSFVDTVCLKSLKNIFHDFREIEVEVYMAACHSPVVSQLEAGHFFDASITKKHLFASVHDAVTFALQHPRPVPDSPVSVTRL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)