Kluczowe dokumenty
SAB1401780
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SLC39A10 antibody produced in mouse
clone 1F6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
DKFZp781L10106, LZT-Hs2, MGC126565, MGC138428
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1F6, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Cynk jest niezbędnym kofaktorem dla setek enzymów. Bierze udział w metabolizmie białek, kwasów nukleinowych, węglowodanów i lipidów, a także w kontroli transkrypcji genów, wzrostu, rozwoju i różnicowania. SLC39A10 należy do podrodziny białek, które wykazują cechy strukturalne transporterów cynku (Taylor i Nicholson, 2003 [PubMed 12659941]).[dostarczone przez OMIM
Immunogen
SLC39A10 (NP_065075, 514 a.a. ~ 621 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
CIRMFKHYKQQRGKQKWFMKQNTEESTIGRKLSDHKLNNTPDSDWLQLKPLAGTDDSVSEDRLNETELTDLEGQQESPPKNYLCIEEEKIIDHSDGLHTIHEHDL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Thirayost Nimmanon et al.
Cellular and molecular life sciences : CMLS, 78(4), 1781-1798 (2020-08-17)
Zinc has been known to be essential for cell division for over 40 years but the molecular pathways involved remain elusive. Cellular zinc import across biological membranes necessitates the help of zinc transporters such as the SLC39A family of ZIP transporters.