Kluczowe dokumenty
SAB1401628
Sigma-Aldrich
Anti-B3GAT3 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
GLCATI, GlcAT-I
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... B3GAT3(26229)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest członkiem rodziny genów glukuronylotransferazy, enzymów, które wykazują ścisłą specyficzność akceptorową, rozpoznając nieredukujące cukry końcowe i ich wiązania anomeryczne. Produkt tego genu katalizuje tworzenie wiązania glikozaminoglikan-białko poprzez reakcję transferu glukuronylu w ostatnim etapie biosyntezy regionu wiązania proteoglikanów. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
B3GAT3 (NP_036332.2, 1 a.a. ~ 335 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MKLKLKNVFLAYFLVSIAGLLYALVQLGQPCDCLPPLRAAAEQLRQKDLRISQLQAELRRPPPAPAQPPEPEALPTIYVVTPTYARLVQKAELVRLSQTLSLVPRLHWLLVEDAEGPTPLVSGLLAASGLLFTHLVVLTPKAQRLREGEPGWVHPRGVEQRNKALDWLRGRGGAVGGEKDPPPPGTQGVVYFADDDNTYSRELFEEMRWTRGVSVWPVGLVGGLRFEGPQVQDGRVVGFHTAWEPSRPFPVDMAGFAVALPLLLDKPNAQFDSTAPRGHLESSLLSHLVDPKDLEPRAANCTRVLVWHTRTEKPKMKQEEQLQRQGRGSDPAIEV
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)