Kluczowe dokumenty
SAB1401599
Sigma-Aldrich
Anti-PLA2G15 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ACS, DKFZp564A0122, GXVPLA2, LLPL, LPLA2, LYPLA3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PLA2G15(23659)
Opis ogólny
Lizofosfolipazy to enzymy działające na błony biologiczne w celu regulacji wielofunkcyjnych lizofosfolipidów. Białko kodowane przez ten gen hydrolizuje lizofosfatydylocholinę do glicerofosforylocholiny i wolnego kwasu tłuszczowego. Enzym ten jest obecny w osoczu i uważa się, że jest związany z lipoproteinami o wysokiej gęstości. Późniejsza praca zaprzecza funkcji tego genu. Wykazano, że gen ten koduje enzym lizosomalny zamiast lizofosfolipazy i ma zarówno niezależną od wapnia fosfolipazę A2, jak i aktywność transacylazy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
PLA2G15 (NP_036452.1, 1 a.a. ~ 412 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MGLHLRPYRVGLLPDGLLFLLLLLMLLADPALPAGRHPPVVLVPGDLGNQLEAKLDKPTVVHYLCSKKTESYFTIWLNLELLLPVIIDCWIDNIRLVYNKTSRATQFPDGVDVRVPGFGKTFSLEFLDPSKSSVGSYFHTMVESLVGWGYTRGEDVRGAPYDWRRAPNENGPYFLALREMIEEMYQLYGGPVVLVAHSMGNMYTLYFLQRQPQAWKDKYIRAFVSLGAPWGGVAKTLRVLASGDNNRIPVIGPLKIREQQRSAVSTSWLLPYNYTWSPEKVFVQTPTINYTLRDYRKFFQDIGFEDGWLMRQDTEGLVEATMPPGVQLHCLYGTGVPTPDSFYYESFPDRDPKICFGDGDGTVNLKSALQCQAWQSRQEHQVLLQELPGSEHIEMLANATTLAYLKRVLLGP
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)