Kluczowe dokumenty
SAB1401554
Sigma-Aldrich
Anti-KDELR2 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ELP-1, ERD2.2, FLJ45532
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KDELR2(11014)
Opis ogólny
Zatrzymanie rezydentnych białek rozpuszczalnych w świetle retikulum endoplazmatycznego (ER) jest osiągane zarówno w drożdżach, jak i komórkach zwierzęcych poprzez ich ciągłe pobieranie z cis-Golgi lub przedziału pre-Golgi. Sortowanie tych białek zależy od C-końcowego sygnału tetrapeptydowego, zwykle lys-asp-glu-leu (KDEL) w komórkach zwierzęcych i his-asp-glu-leu (HDEL) w S. cerevisiae. W procesie tym pośredniczy receptor, który rozpoznaje i wiąże białko zawierające tetrapeptyd i zwraca je do ER. U drożdży receptor sortujący kodowany przez pojedynczy gen, ERD2, jest białkiem siedmioprzekaźnikowym. W przeciwieństwie do drożdży, opisano kilka ludzkich homologów genu ERD2, tworzących rodzinę genów receptora KDEL. KDELR2 był drugim zidentyfikowanym członkiem rodziny i koduje białko, które jest w 83% identyczne z produktem genu KDELR1. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu kodującymi różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
KDELR2 (NP_006845.1, 1 a.a. ~ 212 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MNIFRLTGDLSHLAAIVILLLKIWKTRSCAGISGKSQLLFALVFTTRYLDLFTSFISLYNTSMKVIYLACSYATVYLIYLKFKATYDGNHDTFRVEFLVPVGGLSFLVNHDFSPLEILWTFSIYLESVAILPQLFMISKTGEAETITTHYLFFLGLYRALYLVNWIWRFYFEGFFDLIAVVAGVQTILYCDFFYLYITKVLKGKKLSLPA
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Vishakha Tiwarekar et al.
Journal of virology, 92(17) (2018-06-22)
We found earlier that ectopic expression of the cytidine deaminase APOBEC3G (A3G) in Vero cells inhibits measles virus (MV), respiratory syncytial virus, and mumps virus, while the mechanism of inhibition remained unclear. A microarray analysis revealed that in A3G-transduced Vero