Kluczowe dokumenty
SAB1401539
Sigma-Aldrich
Anti-CCR9 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CDw199, GPR-9-6, GPR28
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CCR9(10803)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do rodziny receptorów chemokin beta. Przewiduje się, że jest to siedmiobłonowe białko podobne do receptorów sprzężonych z białkiem G. Chemokiny i ich receptory są kluczowymi regulatorami migracji i dojrzewania tymocytów w warunkach normalnych i zapalnych. Specyficznym ligandem tego receptora jest CCL25. Stwierdzono, że gen ten ulega zróżnicowanej ekspresji przez limfocyty T jelita cienkiego i okrężnicy, co sugeruje rolę w rekrutacji i rozwoju tymocytów, co może umożliwić funkcjonalną specjalizację odpowiedzi immunologicznej w różnych odcinkach przewodu pokarmowego. Gen ten jest mapowany do regionu klastra genów receptorów chemokin. Opisano dwa alternatywnie splicowane warianty transkryptu. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
CCR9 (NP_112477.1, 1 a.a. ~ 369 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MTPTDFTSPIPNMADDYGSESTSSMEDYVNFNFTDFYCEKNNVRQFASHFLPPLYWLVFIVGALGNSLVILVYWYCTRVKTMTDMFLLNLAIADLLFLVTLPFWAIAAADQWKFQTFMCKVVNSMYKMNFYSCVLLIMCISVDRYIAIAQAMRAHTWREKRLLYSKMVCFTIWVLAAALCIPEILYSQIKEESGIAICTMVYPSDESTKLKSAVLTLKVILGFFLPFVVMACCYTIIIHTLIQAKKSSKHKALKVTITVLTVFVLSQFPYNCILLVQTIDAYAMFISNCAVSTNIDICFQVTQTIAFFHSCLNPVLYVFVGERFRRDLVKTLKNLGCISQAQWVSFTRREGSLKLSSMLLETTSGALSL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)