Kluczowe dokumenty
SAB1401203
Sigma-Aldrich
Anti-IFNAR2 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
IFN-R, IFN-alfa-REC, IFNABR, IFNARB
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IFNAR2(3455)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest białkiem błonowym typu I, które tworzy jeden z dwóch łańcuchów receptora dla interferonów alfa i beta. Wiązanie i aktywacja receptora stymuluje kinazy białkowe Janus, które z kolei fosforylują kilka białek, w tym STAT1 i STAT2. Dla tego genu znaleziono wiele wariantów transkryptu kodujących co najmniej dwie różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
IFNAR2 (AAH02793.1, 1 a.a. ~ 331 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MLLSQNAFIVRSLNLVLMVYISLVFGISYDSPDYTDESCTFKISLRNFRSILSWELKNHSIVPTHYTLLYTIMSKPEDLKVVKNCANTTRSFCDLTDEWRSTHEAYVTVLEGFSGNTTLFSCSHNFWLAIDMSFEPPEFEIVGFTNHINVMVKFPSIVEEELQFDLSLVIEEQSEGIVKKHKPEIKGNMSGNFTYIIDKLIPNTNYCVSVYLEHSDEQAVIKSPLKCTLLPPGQESESAESAKIGGIITVFLIALVLTSTIVTLKWIGYICLRNSLPKVLRQGLTKGWNAVAIHRCSHNALQSETPELKQSSCLSFPSSWDYKRASLCPSD
Działania biochem./fizjol.
Odpowiedź IFN (interferon) jest częścią pierwszej linii systemu obrony przed infekcją, która wymaga wiązania IFN z receptorami (IFNAR1 i IFNAR2) w celu jej aktywacji. IFNAR2 (podjednostka 2 receptora interferonu α i β) jest związana ze szlakiem sygnałowym JAK-STAT (Janus - transduktor sygnału i aktywator transkrypcji).
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
C Aucan et al.
Genes and immunity, 4(4), 275-282 (2003-05-23)
The chromosome 21q22.11 cytokine receptor cluster contains four genes that encode subunits of the receptors for the cytokines interleukin-10 and interferon-alpha, -beta and -gamma that may have a role in malaria pathogenesis. A total of 15 polymorphic markers located within
Nanaocha Sharma et al.
The Journal of biological chemistry, 291(7), 3371-3384 (2015-12-19)
Type I interferons serve as the first line of defense against pathogen invasion. Binding of IFNs to its receptors, IFNAR1 and IFNAR2, is leading to activation of the IFN response. To determine whether structural perturbations observed during binding are propagated
Interferon-alpha receptor-1 (IFNAR1) variants are associated with protection against cerebral malaria in the Gambia.
Aucan C
Genes and Immunity, 4(4), 275-282 (2003)
Type I Interferon Signaling Is Decoupled from Specific Receptor Orientation through Lenient Requirements of the Transmembrane Domain.
Sharma N
The Journal of Biological Chemistry, 291(7), 3371-3384 (2016)
Impaired expression of type I and type II interferon receptors in HCV-associated chronic liver disease and liver cirrhosis.
Chandra PK
PLoS ONE, 9(9), 1-10 (2014)