Kluczowe dokumenty
SAB1401141
Sigma-Aldrich
Anti-FMO2 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FLJ40826, FMO1B1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FMO2(2327)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Monooksygenazy zawierające flawinę są enzymami zależnymi od NADPH, które katalizują utlenianie wielu leków i ksenobiotyków. U większości ssaków istnieje monooksygenaza zawierająca flawinę, która katalizuje N-utlenianie niektórych pierwszorzędowych alkiloamin poprzez półprodukt N-hydroksyloaminę. Jednak u ludzi enzym ten jest skrócony i prawdopodobnie ulega szybkiej degradacji. Białko kodowane przez ten gen reprezentuje skróconą formę i najwyraźniej nie ma aktywności katalitycznej. Funkcjonalny allel znaleziony u Afroamerykanów został zgłoszony, ale nie zdeponowano żadnych dowodów sekwencji na poparcie tego odkrycia. Gen ten znajduje się w klastrze z genami FMO1, FMO3 i FMO4 na chromosomie 1. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
FMO2 (NP_001451.1, 1 a.a. ~ 471 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MAKKVAVIGAGVSGLISLKCCVDEGLEPTCFERTEDIGGVWRFKENVEDGRASIYQSVVTNTSKEMSCFSDFPMPEDFPNFLHNSKLLEYFRIFAKKFDLLKYIQFQTTVLSVRKCPDFSSSGQWKVVTQSNGKEQSAVFDAVMVCSGHHILPHIPLKSFPGMERFKGQYFHSRQYKHPDGFEGKRILVIGMGNSGSDIAVELSKNAAQVFISTRHGTWVMSRISEDGYPWDSVFHTRFRSMLRNVLPRTAVKWMIEQQMNRWFNHENYGLEPQNKYIMKEPVLNDDVPSRLLCGAIKVKSTVKELTETSAIFEDGTVEENIDVIIFATGYSFSFPFLEDSLVKVENNMVSLYKYIFPAHLDKSTLACIGLIQPLGSIFPTAELQARWVTRVFKGLCSLPSERTMMMDIIKRNEKRIDLFGESQSQTLQTNYVDYLDELALEIGAKPDFCSLLFKDPKLAVRLYFGPCNSY
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)