Kluczowe dokumenty
SAB1401004
Sigma-Aldrich
Anti-ADAR antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ADAR1, DRADA, DSH, DSRAD, G1P1, IFI-4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ADAR(103)
Opis ogólny
Deaminaza adenozyny działająca na RNA (ADAR) jest specyficzną dla RNA deaminazą adenozyny C-6. Białko to składa się z jednej lub dwóch N-końcowych domen wiążących Z-DNA, trzech centralnie położonych domen wiążących dwuniciowy RNA (dsRNA) oraz C-końcowej domeny katalitycznej deaminazy. Białko to ma dwie izoformy obecne w kilku ludzkich liniach komórkowych. Gen ADAR jest zmapowany na ludzkim chromosomie w pozycji 1q21.3.
Gen ten koduje enzym odpowiedzialny za edycję RNA poprzez specyficzną dla miejsca deaminację adenozyny. Enzym ten destabilizuje dwuniciowy RNA poprzez konwersję adenozyny do inozyny. Mutacje w tym genie są związane z dziedziczną dyschromatozą symetryczną. Scharakteryzowano alternatywne warianty transkrypcyjne, kodujące różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
ADAR (P55265, 1 a.a. ~ 1226 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MNPRQGYSLSGYYTHPFQGYEHRQLRYQQPGPGSSPSSFLLKQIEFLKGQLPEAPVIGKQTPSLPPSLPGLRPRFPVLLASSTRGRQVDIRGVPRGVHLGSQGLQRGFQHPSPRGRSLPQRGVDCLSSHFQELSIYQDQEQRILKFLEELGEGKATTAHDLSGKLGTPKKEINRVLYSLAKKGKLQKEAGTPPLWKIAVSTQAWNQHSGVVRPDGHSQGAPNSDPSLEPEDRNSTSVSEDLLEPFIAVSAQAWNQHSGVVRPDSHSQGSPNSDPGLEPEDSNSTSALEDPLEFLDMAEIKEKICDYLFNVSDSSALNLAKNIGLTKARDINAVLIDMERQGDVYRQGTTPPIWHLTDKKRERMQIKRNTNSVPETAPAAIPETRRNAEFLTCNIPTSNASNNMVTTEKVENGQEPVIKLENRQEARPEPARLKPPVHYNGPSKAGYVDFENGQWATDDIPDDLNSIRAAPGEFRAIMEMPSFYSHGLPRCSPYKKLTECQLKNPISGLLEYAQFASQTCEFNMIEQSGPPHEPRFKFQVVINGREFPPAEAGSKKVAKQDAAMKAMTILLEEAKAKDSGKSEESSHYSTEKESEKTAESQTPTPSATSFFSGKSPVTTLLECMHKLGNSCEFRLLSKEGPAHEPKFQYCVAVGAQTFPSVSAPSKKVAKQMAAEEAMKALHGEATNSMASDNQPEGMISESLDNLESMMPNKVRKIGELVRYLNTNPVGGLLEYARSHGFAAEFKLVDQSGPPHEPKFVYQAKVGGRWFPAVCAHSKKQGKQEAADAALRVLIGENEKAERMGFTEVTPVTGASLRRTMLLLSRSPEAQPKTLPLTGSTFHDQIAMLSHRCFNTLTNSFQPSLLGRKILAAIIMKKDSEDMGVVVSLGTGNRCVKGDSLSLKGETVNDCHAEIISRRGFIRFLYSELMKYNSQTAKDSIFEPAKGGEKLQIKKTVSFHLYISTAPCGDGALFDKSCSDRAMESTESRH
Zastosowanie
Przeciwciało anty-ADAR wyprodukowane u królika zostało użyte do immunoprecypitacji.
Działania biochem./fizjol.
Białko deaminazy adenozyny działające na RNA (ADAR) ułatwia konwersję adenozyny do inozyny w dwuniciowych RNA (dsRNA). Białko to bierze udział w szlaku interferencji RNA, zmieniając ukierunkowanie i przetwarzanie mikroRNA. Mutacje w genie ADAR prowadzą do autoimmunologicznego zespołu Aicardiego-Goutièresa (AGS) i dziedzicznej dyschromatozy symetrycznej (DSH).
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ann M Toth et al.
The Journal of biological chemistry, 284(43), 29350-29356 (2009-08-28)
ADAR1 (adenosine deaminase acting on RNA) catalyzes the conversion of adenosine to inosine, a process known as A-to-I editing. Extensive A-to-I editing has been described in viral RNAs isolated from the brains of patients persistently infected with measles virus, although
Gillian I Rice et al.
Nature genetics, 44(11), 1243-1248 (2012-09-25)
Adenosine deaminases acting on RNA (ADARs) catalyze the hydrolytic deamination of adenosine to inosine in double-stranded RNA (dsRNA) and thereby potentially alter the information content and structure of cellular RNAs. Notably, although the overwhelming majority of such editing events occur
Tuğçe Aktaş et al.
Nature, 544(7648), 115-119 (2017-03-30)
Transposable elements are viewed as 'selfish genetic elements', yet they contribute to gene regulation and genome evolution in diverse ways. More than half of the human genome consists of transposable elements. Alu elements belong to the short interspersed nuclear element
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB1401004-100UG4061831640687