Kluczowe dokumenty
SAB1400644
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-DPYSL5 antibody produced in mouse
clone 2G4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CRAM, Anti-CRMP-5, Anti-CRMP5, Anti-Ulip6
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2G4, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DPYSL5(56896)
Opis ogólny
Uważa się, że członkowie rodziny CRMP, tacy jak DPYSL5, odgrywają rolę w naprowadzaniu stożka wzrostu podczas rozwoju neuronalnego.[dostarczone przez OMIM
Immunogen
DPYSL5 (NP_064519, 466 a.a. ~ 564 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
SFPDTVYKKLVQREKTLKVRGVDRTPYLGDVAVVHPGKKEMGTPLADTPTRPVTRHGMRDLHESSFSLSGSQIDDHVPKRASARILAPPGGRSSGIW
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)