Kluczowe dokumenty
SAB1400123
Sigma-Aldrich
Anti-CFHR1 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CFHL, Anti-CFHL1, Anti-CFHL1P, Anti-CFHR1P, Anti-FHR1, Anti-H36-1, Anti-H36-2, Anti-HFL1, Anti-HFL2, Anti-MGC104329
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CFHR1(3078)
Immunogen
CFHR1 (NP_002104.2, 1 a.a. ~ 330 a.a) full-length human protein.
Sequence
MWLLVSVILISRISSVGGEATFCDFPKINHGILYDEEKYKPFSQVPTGEVFYYSCEYNFVSPSKSFWTRITCTEEGWSPTPKCLRLCFFPFVENGHSESSGQTHLEGDTVQIICNTGYRLQNNENNISCVERGWSTPPKCRSTDTSCVNPPTVQNAHILSRQMSKYPSGERVRYECRSPYEMFGDEEVMCLNGNWTEPPQCKDSTGKCGPPPPIDNGDITSFPLSVYAPASSVEYQCQNLYQLEGNKRITCRNGQWSEPPKCLHPCVISREIMENYNIALRWTAKQKLYLRTGESAEFVCKRGYRLSSRSHTLRTTCWDGKLEYPTCAKR
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sarbani Mohan et al.
Molecular immunology, 62(1), 249-264 (2014-07-22)
Streptococcus pneumoniae is a Gram-positive bacterium, causing acute sinusitis, otitis media, and severe diseases such as pneumonia, bacteraemia, meningitis and sepsis. Here we identify elongation factor Tu (Tuf) as a new Factor H binding protein of S. pneumoniae. The surface