Kluczowe dokumenty
SAB1400337
Sigma-Aldrich
Anti-CBFA2T2 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-DKFZp313F2116, Anti-EHT, Anti-MTGR1, Anti-ZMYND3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CBFA2T2(9139)
Opis ogólny
W ostrej białaczce szpikowej, zwłaszcza w podtypie M2, translokacja t(8;21)(q22;q22) jest jedną z najczęstszych nieprawidłowości kariotypowych. W wyniku translokacji powstaje gen chimeryczny składający się z regionu 5′ genu RUNX1 (AML1) połączonego z regionem 3′ genu CBFA2T1 (MTG8). Uważa się, że chimeryczne białko wiąże się z kompleksem jądrowego korepresora/deacetylazy histonów, blokując różnicowanie hematopoetyczne. Białko kodowane przez ten gen wiąże się z kompleksem AML1-MTG8 i może być ważne w promowaniu leukemogenezy. Uważa się, że istnieje kilka wariantów transkryptu dla tego genu, ale tylko trzy z nich zostały opisane w pełnej długości. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
CBFA2T2 (NP_001034798.1, 1 a.a. ~ 575 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MPGSPVEVKIQSRSSPPTMPPLPPINPGGPRPVSFTPTALSNGINHSPPTLNGAPSPPQRFSNGPASSTSSALTNQQLPATCGARQLSKLKRFLTTLQQFGNDISPEIGEKVRTLVLALVNSTVTIEEFHCKLQEATNFPLRPFVIPFLKANLPLLQRELLHCARAAKQTPSQYLAQHEHLLLNTSIASPADSSELLMEVHGNGKRPSPERREENSFDRDTIAPEPPAKRVCTISPAPRHSPALTVPLMNPGGQFHPTPPPLQHYTLEDIATSHLYREPNKMLEHREVRDRHHSLGLNGGYQDELVDHRLTEREWADEWKHLDHALNCIMEMVEKTRRSMAVLRRCQESDREELNYWKRRYNENTELRKTGTELVSRQHSPGSADSLSNDSQREFNSRPGTGYVPVEFWKKTEEAVNKVKIQAMSEVQKAVAEAEQKAFEVIATERARMEQTIADVKRQAAEDAFLVINEQEESTENCWNCGRKASETCSGCNIARYCGSFCQHKDWERHHRLCGQNLHGQSPHGQGRPLLPVGRGSSARSADCSVPSPALDKTSATTSRSSTPASVTAIDTNGL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB1400337-50UG4061831481501