Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB1400067
Sigma-Aldrich
Anti-DAB2 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-DOC-2, Anti-DOC2
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
unconjugated
application:
IF
WB
klon:
polyclonal
reaktywność gatunkowa:
human
citations:
metody:
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DAB2(1601)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
DAB2 mRNA is expressed in normal ovarian epithelial cells but is down-regulated or absent from ovarian carcinoma cell lines. The 770-amino acid predicted protein has an overall 83% identity with the mouse p96 protein, a putative mitogen-responsive phosphoprotein; homology is strongest in the amino-terminal end of the protein in a region corresponding to the phosphotyrosine interaction domain. The down-regulation of DAB2 may play an important role in ovarian carcinogenesis. This gene was initially named DOC2 (for Differentially expressed in Ovarian Cancer) and is distinct from the DOC2A and DOC2B genes (for double C2-like domains, alpha and beta). (provided by RefSeq)
Immunogen
DAB2 (AAH03064.1, 1 a.a. ~ 770 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSNEVETSATNGQPDQQAAPKAPSKKEKKKGPEKTDEYLLARFKGDGVKYKAKLIGIDDVPDARGDKMSQDSMMKLKGMAAAGRSQGQHKQRIWVNISLSGIKIIDEKTGVIEHEHPVNKISFIARDVTDNRAFGYVCGGEGQHQFFAIKTGQQAEPLVVDLKDLFQVIYNVKKKEEEKKKIEEASKAVENGSEALMILDDQTNKLKSGVDQMDLFGDMSTPPDLNSPTESKDILLVDLNSEIDTNQNSLRENPFLTNGITSCSLPRPTPQASFLPENAFSANLNFFPTPNPDPFRDDPFTQPDQSTPSSFDSLKSPDQKKENSSSSSTPLSNGPLNGDVDYFGQQFDQISNRTGKQEAQAGPWPFSSSQTQPAVRTQNGVSEREQNGFSVKSSPNPFVGSPPKGLSIQNGVKQDLESSVQSSPHDSIAIIPPPQSTKPGRGRRTAKSSANDLLASDIFAPPVSEPSGQASPTGQPTALQPNPLDLFKTSAPAPVGPLVGLGGVTVTLPQAGPWNTASLVFNQSPSMAPGAMMGGQPSGFSQPVIFGTSPAVSGWNQPSPFAASTPPPVPVVWGPSASVAPNAWSTTSPLGNPFQSNIFPAPAVSTQPPSMHSSLLVTPPQPPPRAGPPKDISSDAFTALDPLGDKEIKDVKEMFKDFQLRQPPAVPARKGEQTSSGTLSAFASYFNSKVGIPQENADHDDFDANQLLNKINEPPKPAPRQVSLPVTKSTDNAFENPFFKDSFGSSQASVASSQPVSSEMYRDPFGNPFA
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)