Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB1400031
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-BUB1B antibody produced in mouse
clone 3F2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-BUB1beta, Anti-BUBR1, Anti-Bub1A, Anti-MAD3L, Anti-SSK1, Anti-hBUBR1
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3F2, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgGκ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BUB1B(701)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gen ten koduje kinazę zaangażowaną w funkcję punktu kontrolnego wrzeciona. Białko zostało zlokalizowane w kinetochorze i odgrywa rolę w hamowaniu kompleksu promującego anafazę/cyklosom (APC/C), opóźniając początek anafazy i zapewniając prawidłową segregację chromosomów. Upośledzona funkcja punktu kontrolnego wrzeciona została stwierdzona w wielu formach raka. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
BUB1B (AAH18739, 1 a.a. ~ 130 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MAAVKKEGGALSEAMSLEGDEWELSKENVQPLRQGRIMSTLQGALAQESACNNTLQQQKRAFEYEIRFYTGNDPLDVWDRYISWTEQNYPQGKESNMSTLERAVEALQGEKRYYSDPRFLNLWLKLGR
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sarita Menon et al.
Molecular biology of the cell, 24(17), 2655-2667 (2013-07-19)
Neuroepithelial transforming gene 1 (Net1) is a RhoA-subfamily-specific guanine nucleotide exchange factor that is overexpressed in multiple human cancers and is required for proliferation. Molecular mechanisms underlying its role in cell proliferation are unknown. Here we show that overexpression or