Kluczowe dokumenty
SAB1306611
Sigma-Aldrich
Anti-MAP1LC3B Antibody
rabbit polyclonal
Synonim(y):
Autophagy-related protein LC3 B, Autophagy-related ubiquitin-like modifier LC3 B, MAP1ALC3, MAP1LC3B, Microtubule-associated proteins 1A/1B light chain 3B
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Nazwa produktu
ANTI-LC3 (APG8B) (N-TERM) antibody produced in rabbit, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
14688 Da
reaktywność gatunkowa
human, rat
metody
immunofluorescence: 1:100
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Gen LC3B lub MAP1LC3B (microtubule associated protein 1 light chain 3 beta) jest homologiem genu ATG8, genu związanego z autofagią u drożdży. Kodowane białko jest nazywane pro-MAP1LC3B, formą pro, która jest rozszczepiana przez ATG4 w celu wytworzenia formy cytozolowej zwanej MAP1LC3B-I.
Działania biochem./fizjol.
MAP1LC3B-I (białko związane z mikrotubulami 1 łańcuch lekki 3 beta-I) sprzęga się z MAP1LC3B-II przed umieszczeniem w wewnętrznej i zewnętrznej błonie rosnącego pęcherzyka autofagicznego podczas autofagii. Komórkowa dystrybucja i przetwarzanie MAP1LC3B ułatwia monitorowanie autofagii. Komórki, w których brakuje MAP1LC3B, są wadliwe w tworzeniu pęcherzyków autofagicznych, ze zmienionymi fenotypami związanymi z rolą autofagii w homeostazie energetycznej i usuwaniu agregatów białkowych. Może służyć jako marker autofagii.
Postać fizyczna
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
The unfolded protein response protects human tumor cells during hypoxia through regulation of the autophagy genes MAP1LC3B and ATG5.
Rouschop KM, et al.
The Journal of Clinical Investigation, 120(1), 127-141 (2010)
Autophagic marker MAP1LC3B expression levels are associated with carotid atherosclerosis symptomatology.
Swaminathan B, et al.
PLoS ONE (2014)