Key Documents
SAB1306439
Sigma-Aldrich
ANTI-PTPH1 (CENTER) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
PTPH1, PTPN3, Protein-tyrosine phosphatase H1, Tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
103990 Da
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
immunohistochemistry: 1:10-1:50
western blot: 1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PTPN3(5774)
Postać fizyczna
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide