Kluczowe dokumenty
SAB1306410
Sigma-Aldrich
ANTI-NIK (CENTER) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MAP3K14, Mitogen-activated protein kinase kinase kinase 14, NF-kappa-beta-inducing kinase, NIK, Serine/threonine-protein kinase NIK
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
104042 Da
reaktywność gatunkowa
human, rat
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... MAP3K14(9020)
Postać fizyczna
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xander M R van Wijk et al.
The Biochemical journal, 461(3), 461-468 (2014-05-14)
HS (heparan sulfate) is a long linear polysaccharide, variably modified by epimerization and sulfation reactions, and is organized into different domains defined by the extent of modification. To further elucidate HS structural organization, the relative position of different HS structures
Angelique L W M M Rops et al.
Kidney international, 86(5), 932-942 (2014-04-25)
The glomerular endothelial glycocalyx is postulated to be an important modulator of permeability and inflammation. The glycocalyx consists of complex polysaccharides, the main functional constituent of which, heparan sulfate (HS), is synthesized and modified by multiple enzymes. The N-deacetylase-N-sulfotransferase (Ndst)