Kluczowe dokumenty
SAB1305743
Sigma-Aldrich
ANTI-CD106 (CENTER) antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CD_antigen=CD106, INCAM-100, L1CAM, VCAM1, Vascular cell adhesion protein 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
81276 Da
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
western blot: 1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... VCAM1(7412)
Postać fizyczna
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Elaine K Gregory et al.
American journal of physiology. Heart and circulatory physiology, 307(10), H1419-H1429 (2014-09-23)
Oral all-trans retinoic acid (atRA) has been shown to reduce the formation of neointimal hyperplasia; however, the dose required was 30 times the chemotherapeutic dose, which already has reported side effects. As neointimal formation is a localized process, new approaches
F Willecke et al.
Thrombosis and haemostasis, 112(2), 379-389 (2014-03-22)
The co-stimulatory immune molecule CD40L figures prominently in a variety of inflammatory conditions including arterial disease. Recently, we made the surprising finding that CD40L mediates atherogenesis independently of its classic receptor CD40 via a novel interaction with the leukocyte integrin
Xintong Wang et al.
International journal of cardiology, 174(3), 688-695 (2014-05-14)
Biodegradable polymers have been applied as bulk or coating materials for coronary artery stents. The degradation of polymers, however, could induce endothelial dysfunction and aggravate neointimal formation. Here we use polymeric microparticles to simulate and demonstrate the effects of degraded
Tsung-Han Wu et al.
Cellular immunology, 290(1), 107-115 (2014-06-25)
We developed an in vitro model to evaluate the effect of products secreted from different colorectal cancer (CRC) cell lines on specific phenotypic switching and functional alterations in THP-1 cells. We co-cultured the human monocytic cell line, THP-1, or phorbol-12-myristate-13-acetate
Tomoya Katakai et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 193(2), 617-626 (2014-06-18)
T cells exhibit high-speed migration within the paracortical T zone of lymph nodes (LNs) as they scan cognate Ags displayed by dendritic cells in the tissue microenvironment supported by the network of stromal cells. Although intranodal T cell migration is
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB1305743-400UL4061835627486
SAB1305743-40TST