Kluczowe dokumenty
SAB1305258
Sigma-Aldrich
ANTI-MFF (CENTER) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
C2orf33, MFF, Mitochondrial fission factor
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
38465 Da
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MFF(56947)
Postać fizyczna
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Alexandre Janer et al.
EMBO molecular medicine, 8(9), 1019-1038 (2016-07-09)
Mitochondria form a dynamic network that responds to physiological signals and metabolic stresses by altering the balance between fusion and fission. Mitochondrial fusion is orchestrated by conserved GTPases MFN1/2 and OPA1, a process coordinated in yeast by Ugo1, a mitochondrial