Key Documents
SAB1305245
Sigma-Aldrich
ANTI-KDELR1(C-TERMINAL) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ER lumen protein retaining receptor 1, ERD2.1, KDEL endoplasmic reticulum protein retention receptor 1, KDELR1, Putative MAPK-activating protein PM23
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
24542 Da
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1:2000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KDELR1(10945)
Postać fizyczna
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide