Kluczowe dokumenty
SAB1302886
Sigma-Aldrich
ANTI-ATP11C (CENTER) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ATP11C, ATPIG, ATPIQ, Probable phospholipid-transporting ATPase IG
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
129477 Da
reaktywność gatunkowa
human, mouse, hamster
metody
flow cytometry: 1:10-1:50
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:250-1:500
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ATP11C(286410)
Powiązane kategorie
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide. This antibody is purified through a protein A column, followed by peptide affinity purification.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tihana Tasic et al.
Immunobiology, 219(11), 888-900 (2014-08-12)
Many disease models have shown that, within the species rat, different strains are differentially susceptible to asthma-induced inflammation depending on the genetic background. Likewise, CD26/DPPIV-deficiency in asthmatic F344 rats has been shown to result in a less pronounced inflammation and
Margaret K Seeley-Fallen et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(27), 9881-9886 (2014-06-25)
Prolonged or uncontrolled B-cell receptor (BCR) signaling is associated with autoimmunity. We previously demonstrated a role for actin in BCR signal attenuation. This study reveals that actin-binding protein 1 (Abp1/HIP-55/SH3P7) is a negative regulator of BCR signaling and links actin
Elpida Tsika et al.
Neurobiology of disease, 71, 345-358 (2014-09-02)
Mutations in the leucine-rich repeat kinase 2 (LRRK2) gene cause late-onset, autosomal dominant Parkinson's disease (PD). The clinical and neurochemical features of LRRK2-linked PD are similar to idiopathic disease although neuropathology is somewhat heterogeneous. Dominant mutations in LRRK2 precipitate neurodegeneration
Anwar M Hashem et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 193(2), 722-734 (2014-06-15)
CD40L, a key regulator of the immune system, was studied as both a targeting ligand and a molecular adjuvant in nucleoprotein (NP)-based host defense against influenza in mouse models with different genetic backgrounds. Adenoviral vectors secreting NP-CD40L fusion protein (denoted