Kluczowe dokumenty
SAB1302099
Sigma-Aldrich
ANTI-MOUSE CAMKK2 (N-TERM) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Calcium/calmodulin-dependent protein kinase kinase 2, Camkk2, Kiaa0787
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
64618 Da
reaktywność gatunkowa
mouse
metody
western blot: 1:250-1:500
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Camkk2(207565)
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide. This antibody is purified through a protein A column, followed by peptide affinity purification.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sari Tojkander et al.
Cell reports, 24(1), 11-19 (2018-07-05)
Stress fibers are contractile actomyosin bundles that guide cell adhesion, migration, and morphogenesis. Their assembly and alignment are under precise mechanosensitive control. Thus, stress fiber networks undergo rapid modification in response to changes in biophysical properties of the cell's surroundings.
Eeva Kaisa Rajakylä et al.
Cell reports, 30(12), 4266-4280 (2020-03-27)
Defects in the maintenance of intercellular junctions are associated with loss of epithelial barrier function and consequent pathological conditions, including invasive cancers. Epithelial integrity is dependent on actomyosin bundles at adherens junctions, but the origin of these junctional bundles is
Deivid C Rodrigues et al.
Cell reports, 30(12), 4179-4196 (2020-03-27)
Regulation of translation during human development is poorly understood, and its dysregulation is associated with Rett syndrome (RTT). To discover shifts in mRNA ribosomal engagement (RE) during human neurodevelopment, we use parallel translating ribosome affinity purification sequencing (TRAP-seq) and RNA
Reza Nadafi et al.
Cell reports, 30(12), 4110-4123 (2020-03-27)
Within lymph nodes (LNs), T follicular helper (TFH) cells help B cells to produce antibodies, which can either be protective or autoreactive. Here, we demonstrate that murine LN stromal cells (LNSCs) suppress the formation of autoreactive TFH cells in an
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB1302099-100UG
SAB1302099-400UL4061835588848