Kluczowe dokumenty
SAB1301555
Sigma-Aldrich
ANTI-CD163 (N-TERM) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CD163, CD_antigen=CD163, Hemoglobin scavenger receptor, M130, Scavenger receptor cysteine-rich type 1 protein M130, Soluble CD163, sCD163
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
125437 Da
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:250-1:500
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD163(9332)
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide. This antibody is prepared by Saturated Ammonium Sulfate (SAS) precipitation followed by dialysis against PBS.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Morten N Andersen et al.
European journal of haematology, 93(1), 41-47 (2014-03-13)
Macrophages play an important role in cancer by suppression of adaptive immunity and promotion of angiogenesis and metastasis. Tumor-associated macrophages strongly express the hemoglobin scavenger receptor CD163, which can also be found as a soluble protein in serum and other
Francesca Bellora et al.
European journal of immunology, 44(6), 1814-1822 (2014-02-11)
We analyzed the functional outcome of the interaction between tumor-associated macrophages (TAMs) and natural killer (NK) cells. TAMs from ascites of ovarian cancer patients displayed an alternatively activated functional phenotype (M2) characterized by a remarkably high frequency and surface density
Nobuhiro Fujita et al.
Oncology reports, 31(6), 2499-2505 (2014-04-17)
The role of tumor-associated macrophages (TAMs) in hepatocellular carcinoma (HCC) has not been fully investigated. The aim of the present study was to clarify whether TAMs are associated with the angiogenesis of HCC during its multistep development, especially at an
Vasanthi R Sunil et al.
Experimental and molecular pathology, 97(1), 89-98 (2014-06-03)
Nitrogen mustard (NM) is a toxic alkylating agent that causes damage to the respiratory tract. Evidence suggests that macrophages and inflammatory mediators including tumor necrosis factor (TNF)α contribute to pulmonary injury. Pentoxifylline is a TNFα inhibitor known to suppress inflammation.
Tsung-Han Wu et al.
Cellular immunology, 290(1), 107-115 (2014-06-25)
We developed an in vitro model to evaluate the effect of products secreted from different colorectal cancer (CRC) cell lines on specific phenotypic switching and functional alterations in THP-1 cells. We co-cultured the human monocytic cell line, THP-1, or phorbol-12-myristate-13-acetate
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB1301555-100UG
SAB1301555-400UL4061835599059