Kluczowe dokumenty
SAB1300902
Sigma-Aldrich
Anti-APS (center) antibody produced in rabbit
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-APS, Anti-SH2 and PH domain-containing adapter protein APS, Anti-SH2B adapter protein 2, Anti-SH2B2, Adapter protein with pleckstrin homology and Src homology 2 domains
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... APS(10603)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
APS ulega ekspresji w limfocytach B i zawiera domeny pleckstrin homology i src homology 2 (SH2). W liniach komórkowych chłoniaka Burkitta ulega fosforylacji tyrozynowej w odpowiedzi na stymulację receptora komórek B. Ponieważ wiąże Shc niezależnie od stymulacji i Grb2 po stymulacji, wydaje się odgrywać rolę w transdukcji sygnału z receptora do Shc/Grb2.
Immunogen
APS (NP_066189, 256-289)
To przeciwciało jest generowane od królików immunizowanych syntetycznym peptydem sprzężonym z KLH wybranym ze środkowego regionu ludzkiego APS.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Pavlo L Kovalenko et al.
The Journal of surgical research, 190(1), 177-184 (2014-04-29)
Schlafen proteins have previously been linked to leukocyte and intestinal epithelial differentiation. We hypothesized that Schlafen 12 (SLFN12) overexpression in human prostate epithelial cells would modulate expression of prostate-specific antigen (PSA) and dipeptidyl peptidase 4 (DPP4), markers of prostatic epithelial
Seung-Yon Lee et al.
Cancer letters, 354(2), 390-397 (2014-09-10)
Metformin, a diabetes drug, has been reported to inhibit the growth of prostate cancer cells. In this study, we investigated the effect and action mechanism of metformin on the function of androgen receptor (AR), a key molecule in the proliferation