Kluczowe dokumenty
SAB1300843
Sigma-Aldrich
Anti-APPBP1 (N-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-A-116A10.1, Anti-HPP1, Anti-NAE1, Anti-Ula-1, NEDD8-activating enzyme E1 regulatory subunit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... APPBP1(8883)
Opis ogólny
APPBP1 wiąże się z białkiem prekursorowym beta-amyloidu. Białko prekursorowe beta-amyloidu jest białkiem powierzchniowym komórki o właściwościach przekazywania sygnału i uważa się, że odgrywa rolę w patogenezie choroby Alzheimera. Ponadto białko to może tworzyć heterodimer z UBE1C oraz wiązać i aktywować NEDD8, białko podobne do ubikwityny. APPBP1 jest wymagane do progresji cyklu komórkowego przez punkt kontrolny S/M.
Immunogen
APPBP1 (NP_003896, 5-34)
To przeciwciało jest generowane od królików immunizowanych syntetycznym peptydem sprzężonym z KLH wybranym z N-końcowego regionu ludzkiego APPBP1.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB1300843-100UG4061831471786