Kluczowe dokumenty
SAB1300831
Sigma-Aldrich
Anti-PKMYT1 (C-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-MYT1, Anti-Membrane-associated tyrosine- and threonine-specific cdc2-inhibitory kinase, Anti-Myt1 kinase, Anti-PKMYT1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PKMYT1(9088)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do rodziny kinaz serynowo-treoninowych. Kinaza ta preferencyjnie fosforyluje i inaktywuje białko 2 cyklu podziału komórki (CDC2), a tym samym negatywnie reguluje przejście G2/M cyklu komórkowego. Kinaza ta jest związana z błoną przez cały cykl komórkowy. Jej aktywność jest wysoce regulowana podczas cyklu komórkowego. Wykazano, że kinazy białkowe AKT1/PKB i PLK (Polo-like kinase) fosforylują i regulują aktywność tej kinazy. Alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy zostały zgłoszone. Wariant transkryptu: Ten wariant (1) koduje dłuższą izoformę (1).
Immunogen
PKMYT1 (NP_004194, )
To przeciwciało jest generowane od królików immunizowanych syntetycznym peptydem sprzężonym z KLH wybranym z C-końcowego regionu ludzkiego PKMYT1.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)