Kluczowe dokumenty
SAB1300672
Sigma-Aldrich
Anti-ARHGEF9 (center) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-ρ guanine nucleotide exchange factor 9, Anti-Arhgef9, Anti-Collybistin, Anti-Rac/Cdc42 guanine nucleotide exchange factor 9
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
klon:
polyclonal
application:
ELISA (i)
IHC
WB
reaktywność gatunkowa:
human
metody:
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
citations:
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ARHGEF9(23229)
Opis ogólny
ARHGEF9 belongs to a family of Rho-like GTPases that act as molecular switches by cycling from the active GTP-bound state to the inactive GDP-bound state. These proteins are key regulators of the actin cytoskeleton and are involved in cell signaling.
Immunogen
ARHGEF9 (NP_076447, 279-313)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the Center region of rat Arhgef9.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)