Kluczowe dokumenty
SAB1300888
Sigma-Aldrich
Anti-FUCA2 (N-term) antibody produced in rabbit
Ig fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-α-L-fucosidase 2, Anti-α-L-fucoside fucohydrolase 2, Anti-FUCA2, Anti-Plasma α-L-fucosidase [Precursor]
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
Ig fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FUCA2(2519)
Opis ogólny
Alfa-L-fukozydaza katalizuje hydrolizę końcowych wiązań alfa-L-fukozydazy w glikosfingolipidach i glikoproteinach. U człowieka rozpoznawane są co najmniej 2 odrębne polimorficzne alfa-L-fukozydazy. Locus FUCA2 reguluje poziom alfa-fukozydazy w osoczu i fibroblastach, ale nie w leukocytach. W fukozydozie niedobór alfa-L-fukozydazy występuje zarówno w osoczu, jak i leukocytach.
Immunogen
FUCA2 (NP_114409, 143-177)
To przeciwciało jest generowane od królików immunizowanych syntetycznym peptydem sprzężonym z KLH wybranym z N-końcowego regionu ludzkiego FUCA2.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)