Kluczowe dokumenty
SAB1300492
Sigma-Aldrich
Anti-PTPβ (C-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: 1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PTPRB(5787)
Opis ogólny
Fosforylacja receptorów przez kinazy białkowe jest procesem, który może zostać odwrócony przez grupę enzymów zwanych fosfatazami białkowymi. Skoordynowana kontrola kinaz i fosfataz zapewnia komórce zdolność do szybkiego przełączania się między stanami fosforylacji i defosforylacji białek w dynamicznej odpowiedzi na bodźce środowiskowe. Aktywacja krytycznych enzymów przez samą fosforylację kinaz nie wystarcza do zapewnienia odpowiedniej regulacji - to połączenie z defosforylacją fosfataz skutecznie tworzy przełączniki on/off do kontrolowania zdarzeń komórkowych. Błędy w kontroli, zarówno przez kinazy, jak i ich odpowiedniki fosfatazy, mogą prowadzić do niekontrolowanego wzrostu komórek, co można przypisać ludzkim nowotworom i zaburzeniom rozwojowym. Potencjalne mechanizmy kontroli defosforylacji obejmują zmiany w ekspresji fosfataz białkowych, ich lokalizacji subkomórkowej, fosforylację podjednostek katalitycznych i regulatorowych fosfataz oraz regulację przez endogenne inhibitory fosfataz. Większość fosfataz białkowych nie jest ściśle specyficzna dla swoich substratów. W związku z tym zmiany w aktywności fosfataz mogą mieć szeroki wpływ na defosforylację i obrót fosfoproteinami, które są substratami dla różnych kinaz. Może to być ważny punkt kontrolny łączący obwody komórkowe wzajemnie powiązanych szlaków sygnałowych i synchronizujący odpowiedzi fizjologiczne.
Immunogen
PTPBETA (1957-1993)
To przeciwciało jest generowane od królików immunizowanych syntetycznym peptydem sprzężonym z KLH wybranym z C-końcowego regionu ludzkiego PTPbeta.
Działania biochem./fizjol.
Fosfataza białkowo-tyrozynowa, receptor typu B (PTPRB), znana również jako fosfataza białkowo-tyrozynowa śródbłonka naczyniowego (VE-PTP), może odgrywać rolę w przebudowie naczyń krwionośnych i angiogenezie. Jest ono również ważne dla migracji komórek śródbłonka. Białko to kontroluje również stan fosforylacji receptora angiopoetyny, Tie-2. PTPRB może modulować kanały sodowe poprzez wpływ na stan fosforylacji tyrozyny.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Picomolar concentrations of free zinc(II) ions regulate receptor protein-tyrosine phosphatase ? activity.
Wilson M
The Journal of Biological Chemistry (2012)
Shear stress-induced redistribution of vascular endothelial-protein-tyrosine phosphatase (VE-PTP) in endothelial cells and its role in cell elongation.
Mantilidewi KI
The Journal of Biological Chemistry (2014)
A sodium channel signaling complex: modulation by associated receptor protein tyrosine phosphatase beta.
Ratcliffe CF
Nature Neuroscience (2000)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB1300492-100UG4061831470055